3,5-Difluorobenzylamine
Danger
004795-1G 004795-5G 004795-10G
FLUO004795-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004795-1G FLUO004795-5G FLUO004795-10G
3,5-Difluorobenzylamine
3,5-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Point d'ébullition: 54 °C (1 mmHg)
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061244
Numéro CAS: 90390-27-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité