2-Nitro-4-(trifluorométhyl)aniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Amino-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene
A14413.09 A14413.18 A14413.30
A14413.09EA 46 EUR InStock
A14413.09 A14413.18 A14413.30
2-Nitro-4-(trifluorométhyl)aniline ≥98%
2-Nitro-4-(trifluorométhyl)aniline
Purity: 98% CAS No.: 400-98-6 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 105-109° Beilstein Reference: 650808 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007155
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,12 g/mol
Point de fusion: 105…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007155
Numéro CAS: 400-98-6
EINECS: 206-926-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité