2-Nitro-4-(trifluorométhyl)aniline
Synonyms: 2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Amino-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene
003131-100G 003131-500G
FLUO003131-100GEA 0 EUR InStock
FLUO003131-100G FLUO003131-500G
2-Nitro-4-(trifluorométhyl)aniline
2-Nitro-4-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,12 g/mol
Point de fusion: 107 °C
Numéro MDL: MFCD00007155
Numéro CAS: 400-98-6
EINECS: 206-926-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité