4-(Trifluorométhoxy)benzylamine
Attention
Synonyms: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
001408-5G 001408-25G 001408-100G
FLUO001408-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001408-5G FLUO001408-25G FLUO001408-100G
4-(Trifluorométhoxy)benzylamine
4-(Trifluorométhoxy)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Point d'ébullition: 57 °C (1013 hPa)
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061237
Numéro CAS: 93919-56-3
EINECS: 300-040-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité