Alcool 3,4-difluorobenzylique
Attention
Synonyms: (3,4-Difluorophenyl)methanol
002084-100G 002084-25G
FLUO002084-100GEA 0 EUR InStock
FLUO002084-100G FLUO002084-25G
Alcool 3,4-difluorobenzylique
Alcool 3,4-difluorobenzylique
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010628
Numéro CAS: 85118-05-4
EINECS: 285-657-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité