Alcool 2,3,5,6-tétrafluorobenzylique
Attention
Synonyms: (2,3,5,6-Tetrafluorophenyl)methanol
008104-5G 008104-10G
FLUO008104-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008104-5G FLUO008104-10G
Alcool 2,3,5,6-tétrafluorobenzylique
Alcool 2,3,5,6-tétrafluorobenzylique
Formule: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792428
Numéro CAS: 4084-38-2
EINECS: 443-840-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité