Isothiocyanate de 2-isopropylphényle
008988-5G 008988-25G 008988-1G
FLUO008988-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008988-5G FLUO008988-25G FLUO008988-1G
Isothiocyanate de 2-isopropylphényle
Isothiocyanate de 2-isopropylphényle
Formule: C₁₀H₁₁NS
MW: 177,27 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00022053
Numéro CAS: 36176-31-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité