2-Éthylthiophénol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Ethylbenzene-1-thiol, 1-Ethyl-2-mercaptobenzene, 2-Ethylbenzenethiol
L11498.09 L11498.04
L11498.09EA 70.8 EUR InStock
L11498.09 L11498.04
2-Éthylthiophénol 95%
2-Éthylthiophénol
Purity: 95% CAS No.: 4500-58-7 Molecular Formula: C8H10S Formula Weight: 138.23 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.5690 Odour: Stench Boiling Point: 203-205° Beilstein Reference: 2553288 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00010022
Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Point d'ébullition: 203…205 °C
Densité: 1.025
Point d'éclair: 80 °C (176 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010022
Numéro CAS: 4500-58-7
EINECS: 224-811-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité