Toluène-4-sulfonate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
A10881.0B A10881.30
A10881.0BEA 125 EUR InStock
A10881.0B A10881.30
Toluène-4-sulfonate de méthyle ≥98%
Toluène-4-sulfonate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 80-48-8 Molecular Formula: C8H10O3S Formula Weight: 186.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 152°(305°F) Refractive Index: 1.5185 Melting Point: 24-28° Boiling Point: 140°/20mm Beilstein Reference: 609209 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00008417
Formule: C₈H₁₀O₃S
MW: 186,23 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 24…28 °C
Densité: 1.234
Point d'éclair: 152 °C (305 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008417
Numéro CAS: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité