Isothiocyanate de 2,4-xylyle
Synonyms: 2,4-Dimethylphenylisothiocyanate, 2,4-Dimethylphenyl isothiocyanate
002551-5G 002551-25G
FLUO002551-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002551-5G FLUO002551-25G
Isothiocyanate de 2,4-xylyle
Isothiocyanate de 2,4-xylyle
Formule: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Point d'ébullition: 262…263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31.5 °C
Numéro MDL: MFCD00022054
Numéro CAS: 39842-01-8
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité