Coumarine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one, 1,2-Benzopyrone
A15336.0B A15336.0I A15336.30
A15336.0BEA 151 EUR InStock
A15336.0B A15336.0I A15336.30
Coumarine ≥98%
Coumarine
Purity: 98% CAS No.: 91-64-5 Molecular Formula: C9H6O2 Formula Weight: 146.15 Flash Point: 162°(323°F) Odour: Pleasant Boiling Point: 297-299° Beilstein Reference: 383644 Merck Reference: 14,2562 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006850
Formule: C₉H₆O₂
MW: 146,15 g/mol
Point d'ébullition: 297…299 °C
Point de fusion: 68…71 °C
Densité: 0.935
Point d'éclair: 162 °C (323 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006850
Numéro CAS: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2562
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité