5-Méthylquinoxaline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19300.03 A19300.06
A19300.03EA 24.9 EUR InStock
A19300.03 A19300.06
5-Méthylquinoxaline ≥98%
5-Méthylquinoxaline
Purity: 98% CAS No.: 13708-12-8 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6200 Melting Point: 20-21° Boiling Point: 119-121°/15mm MDL No.: MFCD00012335
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point d'ébullition: 119…121 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 20…21 °C
Densité: 1.12
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012335
Numéro CAS: 13708-12-8
EINECS: 237-246-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité