Méthyl-p-benzoquinone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Methylquinone, Methyl-1,4-benzoquinone
36670.09 36670.18
36670.09EA 49.7 EUR InStock
36670.09 36670.18
Méthyl-p-benzoquinone ≥98%
Méthyl-p-benzoquinone
Purity: 98% CAS No.: 553-97-9 Molecular Formula: C7H6O2 Formula Weight: 122.12 Physical Form: Crystalline Appearance: Yellowish green Melting Point: 67-70° MDL No.: MFCD00001603
Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 187 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67…70 °C
Densité: 1.08 g/cm³ (75.5 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001603
Numéro CAS: 553-97-9
EINECS: 209-056-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité