Chlorure de cyclobutanecarbonyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclobutanecarboxylic acid chloride, Cyclobutanecarboxylic chloride, Cyclobutanecarbonylchloride
110910100 110910010 110910500
ACRO110910100EA 110 EUR InStock
ACRO110910100 ACRO110910010 ACRO110910500
Chlorure de cyclobutanecarbonyle 99%
Chlorure de cyclobutanecarbonyle
Formule: C₅H₇ClO
MW: 118,56 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (760 mmHg)
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001319
Numéro CAS: 5006-22-4
EINECS: 225-680-8
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4545 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.06 to 1.19
BSC Certification Passes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité