Cyclohexyldiméthylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Cyclohexyldimethylamine, Dimethylaminocyclohexane
L14521.AC L14521.AE
L14521.ACEA 29.1 EUR InStock
L14521.AC L14521.AE
Cyclohexyldiméthylamine ≥98%
Cyclohexyldiméthylamine
Purity: 98+% CAS No.: 98-94-2 Molecular Formula: C8H17N Formula Weight: 127.23 Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.4540 Melting Point: -60° Boiling Point: 160-161° Beilstein Reference: 1919922 UN No.: 2264 MDL No.: MFCD00003844
Formule: C₈H₁₇N
MW: 127,23 g/mol
Point d'ébullition: 160…161 °C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.849
Point d'éclair: 39 °C (102 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003844
Numéro CAS: 98-94-2
EINECS: 202-715-5
ONU: 2264
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité