Ethynylcyclopropane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclopropylacetylene
369130010 369130100 369130500
ACRO369130010EA 18.2 EUR InStock
ACRO369130010 ACRO369130100 ACRO369130500
Ethynylcyclopropane 98%
Ethynylcyclopropane
Formule: C₅H₆
MW: 66,1 g/mol
Point d'ébullition: 51…52 °C
Densité: 0.7801 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181090
Numéro CAS: 6746-94-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité