2-Méthyl-1,3-cyclohexanedione
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 2-Methylcyclohexane-1,3-dione
10007138-1 10007138-10 10007138-5
CAYM10007138-1EA 36.2 EUR InStock
CAYM10007138-1 CAYM10007138-10 CAYM10007138-5
2-Méthyl-1,3-cyclohexanedione
2-Méthyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 206…209 °C
Densité: 1.313 g/cm³ (–150.15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001587
Numéro CAS: 1193-55-1
EINECS: 214-773-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité