Nonafluoro(trifluorométhyl)cyclopentane
007090-100G 007090-25G
FLUO007090-100GEA 0 EUR InStock
FLUO007090-100G FLUO007090-25G
Nonafluoro(trifluorométhyl)cyclopentane
Nonafluoro(trifluorométhyl)cyclopentane
Formule: C₆F₁₂
MW: 300,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066611
Numéro CAS: 1805-22-7
EINECS: 217-298-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité