Hexafluoroarsénate de potassium
Danger
Synonyms: Potassium hexafluoroarsenate(V)
002858-10G 002858-50G 002858-100G
FLUO002858-10GEA 0 EUR InStock
FLUO002858-10G FLUO002858-50G FLUO002858-100G
Hexafluoroarsénate de potassium
Hexafluoroarsénate de potassium
Formule: AsF₆K
MW: 228,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042546
Numéro CAS: 17029-22-0
EINECS: 241-102-7
ONU: 1557
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité