Hexafluorophosphate de potassium 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
191090010 191090500 191092500 191090025
ACRO191090010EA 428 EUR InStock
ACRO191090010 ACRO191090500 ACRO191092500 ACRO191090025
Hexafluorophosphate de potassium 99%, très pur
Hexafluorophosphate de potassium
Formule: F₆KP
MW: 184,06 g/mol
Point de fusion: 575 °C
Densité: 2,58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011412
Numéro CAS: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.1 % (100°C)
Free fluoride ≤0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité