Indium (III) bromure 99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Indium tribromide
389030100 389030500
ACRO389030100EA 181 EUR InStock
ACRO389030100 ACRO389030500
Indium (III) bromure 99.99% (sur base traces de métaux)
Indium (III) bromure
Formule: Br₃In
MW: 354,53 g/mol
Point d'ébullition: 656 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220 °C
Densité: 4,77 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011057
Numéro CAS: 13465-09-3
EINECS: 236-692-8
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals or granules and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
Indium (In) 31.7 to 33.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité