Plomb (II) iodure ≥98.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Lead diiodide
57103.18 57103.30
57103.18EA 84.3 EUR InStock
57103.18 57103.30
Plomb (II) iodure ≥98.5%
Plomb (II) iodure
Purity: 98.5% CAS No.: 10101-63-0 Molecular Formula: I2Pb Formula Weight: 461.00 Physical Form: Powder Density: 6.16 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 402° Boiling Point: 954° Solubility: Partially soluble in water. Freely soluble in sodium thiosulfate solution. Soluble in concentrated solutions of alkali iodides. Insoluble in alcohol and cold HCl Merck Reference: 14,5411 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011163
Formule: I₂Pb
MW: 461,01 g/mol
Point d'ébullition: 954 °C
Point de fusion: 402 °C
Densité: 6.16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011163
Numéro CAS: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
ONU: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5411
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité