Etain (II) sulfate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Etain sulfateSulfate d'étain
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.12416.0250EA 51 EUR InStock
1.12416.0250 1.12416.1000
Etain (II) sulfate, Sigma-Aldrich®
Etain (II) sulfate
Formule: O₄SSn
MW: 214,77 g/mol
Densité: 4,15 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011246
Numéro CAS: 7488-55-3
Merck Index: 12,08947
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 214.77 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 1.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité