Bromotriméthylsilane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
186650050 186650250 186651000 186655000
ACRO186650050EA 30.3 EUR InStock
ACRO186650050 ACRO186650250 ACRO186651000 ACRO186655000
Bromotriméthylsilane 98%
Bromotriméthylsilane
Formule: C₃H₉BrSi
MW: 153,09 g/mol
Point d'ébullition: 79 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 1.16 g/cm³
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000048
Numéro CAS: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité