Bromure de tétraéthylammonium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrylammonium bromide
161072500 161070010 161070050
ACRO161072500EA 45.5 EUR InStock
ACRO161072500 ACRO161070010 ACRO161070050
Bromure de tétraéthylammonium 98%
Bromure de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₀BrN
MW: 210,16 g/mol
Point de fusion: 285 °C (dec.)
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011825
Numéro CAS: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 13,09274
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité