Bromure de tétraéthylammonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrylammonium bromide
A13835.0B A13835.0I A13835.30
A13835.0BEA 136 EUR InStock
A13835.0B A13835.0I A13835.30
Bromure de tétraéthylammonium ≥98%
Bromure de tétraéthylammonium
Purity: 98% CAS No.: 71-91-0 Molecular Formula: (CH3CH2)4NBr Formula Weight: 210.16 Odour: Mild Melting Point: ca 285° dec. Beilstein Reference: 3563430 Merck Reference: 14,9199 MDL No.: MFCD00011825
Formule: C₈H₂₀BrN
MW: 210,16 g/mol
Point de fusion: ∼ 285 °C (dec.)
Densité: 1.397
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011825
Numéro CAS: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 14,9199
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité