Ammonium dihydrogénophosphate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
A15283.0C A15283.0E A15283.36 A15283.0G
A15283.0CEA 390 EUR InStock
A15283.0C A15283.0E A15283.36 A15283.0G
Ammonium dihydrogénophosphate ≥98%
Ammonium dihydrogénophosphate
Purity: 98% CAS No.: 7722-76-1 Molecular Formula: NH4H2PO4 Formula Weight: 115.03 Odour: Odourless Melting Point: 198-204° MDL No.: MFCD00003396
Formule: NH₄H₂PO₄
MW: 115,03 g/mol
Point de fusion: 198…204 °C
Densité: 1.803
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003396
Numéro CAS: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 14,543
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité