Indole-5-carbonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Indole-5-carbonitrile, 5-Cyanoindole, 5-Cyano-1H-indole
110790010 110790050
ACRO110790010EA 20.5 EUR InStock
ACRO110790010 ACRO110790050
Indole-5-carbonitrile 99%
Indole-5-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
Point de fusion: 106…109 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005669
Numéro CAS: 15861-24-2
EINECS: 239-986-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
GC ≥98.5 %
Titrable acid ≤0.001 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité