1-Méthylisoquinoléine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27029.03 H27029.06
H27029.03EA 42 EUR InStock
H27029.03 H27029.06
1-Méthylisoquinoléine ≥97%
1-Méthylisoquinoléine
Purity: 97% CAS No.: 1721-93-3 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6140 Melting Point: 10-12° Boiling Point: 126-128°/16mm MDL No.: MFCD00006902
Formule: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 126…128 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 10…12 °C
Densité: 1.078
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006902
Numéro CAS: 1721-93-3
EINECS: 217-017-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité