Trifluorure d'erbium, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
13653.09 13653.18
13653.09EA 115 EUR InStock
13653.09 13653.18
Trifluorure d'erbium, anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trifluorure d'erbium
Purity: 99.9% CAS No.: 13760-83-3 Molecular Formula: ErF3 Formula Weight: 224.28 Physical Form: Powder Density: 6.4 Melting Point: 1350° MDL No.: MFCD00016074
Formule: ErF₃
MW: 224,26 g/mol
Point d'ébullition: 2200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1350 °C
Densité: 6.4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016074
Numéro CAS: 13760-83-3
EINECS: 237-356-3
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité