Trioxyde de digadolinium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Gadolinium (III) oxydeOxyde de gadolinium (III)
11291.36EA 619 EUR InStock
11291.36 11291.14 11291.22
Trioxyde de digadolinium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trioxyde de digadolinium
Formule: Gd₂O₃
MW: 362,5 g/mol
Point de fusion: 2330 °C
Densité: 7,407
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011026
Numéro CAS: 12064-62-9
Merck Index: 14,4326
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité