Isocyanate de 1-naphtyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Naphthylisocyanate
415410050 415410250 AC41541.1 AC41541.10 AC41541.50 415411000
ACRO415410050EA 52.3 EUR InStock
ACRO415410050 ACRO415410250 MAYBAC41541.1 MAYBAC41541.10 MAYBAC41541.50 ACRO415411000
Isocyanate de 1-naphtyle 99%
Isocyanate de 1-naphtyle
Formule: C₁₁H₇NO
MW: 169,18 g/mol
Point d'ébullition: 269…270 °C
Point de fusion: 4 °C
Densité: 1.18 g/cm³
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003881
Numéro CAS: 86-84-0
EINECS: 201-703-7
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06497
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6324 to 1.6344 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité