Cuivre (II) chlorure, ultra sec ≥99.995% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Copper dichloride, Cupric chloride
ampouled under argon
35673.06 35673.14 35673.22
35673.06EA 142 EUR InStock
35673.06 35673.14 35673.22
Cuivre (II) chlorure, ultra sec ≥99.995% (base métaux)
Cuivre (II) chlorure
Purity: 99.995% CAS No.: 7447-39-4 Molecular Formula: CuCl2 Formula Weight: 134.45 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 3.386 Appearance: Yellow-browm Odour: Odourless pH: 3 Melting Point: 620° Boiling Point: 993° dec. Merck Reference: 14,2633 UN No.: 2802 MDL No.: MFCD00010972
Formule: Cl₂Cu
MW: 134,45 g/mol
Point d'ébullition: 993 °C (dec.)
Point de fusion: 620 °C
Densité: 3.386
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010972
Numéro CAS: 7447-39-4
EINECS: 231-210-2
ONU: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2633
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité