Pentachlorure de tantale, anhydre ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tantalum (V) chloride
ampouled under argon
43731.22 43731.06
43731.22EA 550 EUR InStock
43731.22 43731.06
Pentachlorure de tantale, anhydre ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Pentachlorure de tantale
Purity: 99.995% CAS No.: 7721-01-9 Molecular Formula: TaCl5 Formula Weight: 358.21 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 3.68 Appearance: White to pale yellow Odour: Acidic Melting Point: 216° Boiling Point: 242° Merck Reference: 14,9054 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011253
Formule: Cl₅Ta
MW: 358,21 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C
Point de fusion: 216 °C
Densité: 3.68
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011253
Numéro CAS: 7721-01-9
EINECS: 231-755-6
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9054
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité