Niobium (V) fluorure 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
87221.09 87221.18
87221.09EA 161 EUR InStock
87221.09 87221.18
Niobium (V) fluorure 99%
Niobium (V) fluorure
Purity: 99% CAS No.: 7783-68-8 Molecular Formula: NbF5 Formula Weight: 187.91 Physical Form: Powder Density: 3.92 Appearance: White to pale yellow Melting Point: 80° Boiling Point: ca 230° Solubility: Hydrolyzes in water, alcohol, and caustic solutions. Sparingly soluble in CS2, chloroform. Forms complexes with Lewis bases Merck Reference: 14,6558 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011129
Formule: F₅Nb
MW: 187,9 g/mol
Point d'ébullition: ∼230 °C
Point de fusion: 80 °C
Densité: 3.92
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011129
Numéro CAS: 7783-68-8
EINECS: 232-020-2
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,6558
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité