Niobium (V) fluorure
002851-5G 002851-25G 002851-100G
FLUO002851-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002851-5G FLUO002851-25G FLUO002851-100G
Niobium (V) fluorure
Niobium (V) fluorure
Formule: F₅Nb
MW: 187,9 g/mol
Point d'ébullition: 523 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 303 °C
Densité: 2.19 g/cm³ (17 °C)
Numéro MDL: MFCD00011129
Numéro CAS: 7783-68-8
EINECS: 232-020-2
ONU: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06650
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité