Vanadium (III) oxyde ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
12301.30 12301.A1 12301.A7
12301.30EA 105 EUR InStock
12301.30 12301.A1 12301.A7
Vanadium (III) oxyde ≥95%
Vanadium (III) oxyde
Purity: 95% CAS No.: 1314-34-7 Molecular Formula: O3V2 Formula Weight: 149.88 Physical Form: Powder Density: 4.87 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1970° Solubility: Insoluble in water Merck Reference: 14,9923 UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00011455
Formule: O₃V₂
MW: 149,88 g/mol
Point de fusion: 1970 °C
Densité: 4.87
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011455
Numéro CAS: 1314-34-7
EINECS: 215-230-9
ONU: 3285
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9923
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité