Manganèse (II) fluorure ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Manganese(II) difluoride, Manganese difluoride
11527.09 11527.18
11527.09EA 68.3 EUR InStock
11527.09 11527.18
Manganèse (II) fluorure ≥99%
Manganèse (II) fluorure
Purity: 99% CAS No.: 7782-64-1 Molecular Formula: F2Mn Formula Weight: 92.93 Physical Form: Crystalline Powder Density: 3.98 Appearance: Red Melting Point: 856° Solubility: Insoluble in water, alcohol. Soluble in dilute HF, conc. HCl or HNO3 Merck Reference: 14,5729 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00016222
Formule: F₂Mn
MW: 92,93 g/mol
Point de fusion: 856 °C
Densité: 3.98
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016222
Numéro CAS: 7782-64-1
EINECS: 231-960-0
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5729
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité