2,6-Dichloropurine
Synonyms: 2,6-Dichloro-9H-purine
010789-5G 010789-25G
FLUO010789-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010789-5G FLUO010789-25G
2,6-Dichloropurine
2,6-Dichloropurine
Formule: C₅H₂Cl₂N₄
MW: 189 g/mol
Point de fusion: 181 °C
Numéro MDL: MFCD00077725
Numéro CAS: 5451-40-1
EINECS: 226-681-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité