3,5-Diméthylpyrazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethylpyrazol, 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole
A10157.0B A10157.18 A10157.30
A10157.0BEA 364 EUR InStock
A10157.0B A10157.18 A10157.30
3,5-Diméthylpyrazole ≥99%
3,5-Diméthylpyrazole
Purity: 99% CAS No.: 67-51-6 Molecular Formula: C5H8N2 Formula Weight: 96.13 pH: 6.7 Melting Point: 105-108° Boiling Point: 218° Beilstein Reference: 106325 MDL No.: MFCD00005243
Formule: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C
Point de fusion: 105…108 °C
Densité: 0.8839 g/cm³ (16 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005243
Numéro CAS: 67-51-6
EINECS: 200-657-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité