Pyrène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21051.0005 8.21051.0050 8.21051.0250
8.21051.0005EA 30 EUR InStock
8.21051.0005 8.21051.0050 8.21051.0250
Pyrène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Pyrène
Formule: C₁₆H₁₀
MW: 202,26 g/mol
Point d'ébullition: 404 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 148…150 °C
Densité: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 200…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004136
Numéro CAS: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b03eb6b87b60315a282988993f066fd2d3af129&vid=d3f1ffa103d650d2e9f49139db04842dfa6ca0ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.135 mg/l (25 °C)
Melting Point 148 - 150 °C
Molar Mass 202.26 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Boiling Point 393 °C (1013 hPa)
Flash Point 200 - 220 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité