2-Chloro-3-fluoropyridine
013882-1G 013882-5G 013882-25G
FLUO013882-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013882-1G FLUO013882-5G FLUO013882-25G
2-Chloro-3-fluoropyridine
2-Chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
MW: 131,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095302
Numéro CAS: 17282-04-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité