3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19543.14EA 277 EUR InStock
L19543.14 L19543.06
3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine ≥98%
3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine
Formule: C₅HClF₃N
Point d'ébullition: 132…134 °C
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001160
Numéro CAS: 2879-42-7
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité