2-Fluoro-4-méthylpyridine
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-4-picoline
006287-5G 006287-25G
FLUO006287-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006287-5G FLUO006287-25G
2-Fluoro-4-méthylpyridine
2-Fluoro-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Point d'ébullition: 157 °C (1013 hPa)
Densité: 1.0805 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00041224
Numéro CAS: 461-87-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité