2,4,6-Trifluoropyrimidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L04404.03 L04404.06
L04404.03EA 59.6 EUR InStock
L04404.03 L04404.06
2,4,6-Trifluoropyrimidine ≥98%
2,4,6-Trifluoropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 696-82-2 Molecular Formula: C4HF3N2 Formula Weight: 134.06 Refractive Index: 1.4050 Boiling Point: 100-102° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00039705
Formule: C₄HF₃N₂
MW: 134,06 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039705
Numéro CAS: 696-82-2
EINECS: 211-801-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité