4-Aminopyrimidine
Attention
013417-1G 013417-5G
FLUO013417-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013417-1G FLUO013417-5G
4-Aminopyrimidine
4-Aminopyrimidine
Formule: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Point de fusion: 154…156 °C
Numéro MDL: MFCD00006112
Numéro CAS: 591-54-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité