Méthyl-2-thiénylcétone
Danger
Synonyms: 1-Thiophen-2-yl-ethanone, 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, Methyl 2-thienyl ketone
005042-500G 005042-100G
FLUO005042-500GEA 0 EUR InStock
FLUO005042-500G FLUO005042-100G
Méthyl-2-thiénylcétone
2-Acetylthiophene
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1.1704 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005442
Numéro CAS: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité