L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Protein transfection reagent, Pro-DeliverIN CRISPR
Fournisseur: OZ BIOSCIENCES
PIC60100 PIC60500 CAS9PIC
OZBIPIC60100EA 204 EUR InStock
OZBIPIC60100 OZBIPIC60500 OZBICAS9PIC
Protein transfection reagent, Pro-DeliverIN CRISPR
Réactifs de transfection
Pro-DeliverIN CRISPR is a transfection reagent optimised for recombinant Cas9 protein delivery or Cas9/gRNA RNP complexes. Suitable for gene editing applications, this reagent provides high transfection efficiency with minimal toxicity.
  • High efficiency delivery of Cas9 protein or Cas9 gRNA complexes
  • Low cell toxicity - enable to start experiment with less cells
The Cas 9 recombinant protein is delivered more rapidly than nucleic acid and is fully active once inside the cells without latency period (in contrast to transcription and translation machineries required for the nucleic acids). As for mRNA, it also offers the advantage of avoiding genomic integration and is cell cycle independent.
Efficient delivery represents a critical step for genome editing experiments.
Information de livraison: Supplied with 100 µl of R-Phycoerythrin positive control.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité