L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Overhead stirrer tools, spiral stirrers
Fournisseur: IKA
20001203 20001204 20001205
IKAA20001203EA 409 EUR InStock
IKAA20001203 IKAA20001204 IKAA20001205
Overhead stirrer tools, spiral stirrers
Agitateurs Outils d'agitation
These spiral stirring tools are ideal for homogenous mixing and heat exchange of medium to high viscosity media.
  • Medium is conveyed from the bottom upwards
  • Generates axial flow
  • Can be used at low to medium speeds
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité