L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
O-Ring seals for GC columns, Therm-O-Ring™, Supelco®
Fournisseur: Merck
21003-U 21004-U
21003-UEA 27.8 EUR InStock
21003-U 21004-U
O-Ring seals for GC columns, Therm-O-Ring™, Supelco®
Scellés Bagues d'étanchéité
Inlet liners used in an GC require an O-ring placed near the top for proper operation. This O-ring ensures that the only path for carrier gas to get to the outside of the inlet liner is through the grooves in the inlet seal at the bottom of the injection port.
  • Can be used with inlet temperatures up to 375 °C without sticking or fragmenting
  • Superior replacements for O-rings made from Viton®
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité